09985
Ammonium tartrate dibasic
BioUltra, ≥98% (T)
Sinónimos:
L-(+)-Tartaric acid diammonium salt, Diammonium tartrate
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioUltra
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (T)
formulario
powder or crystals
impurezas
insoluble matter, passes filter test
residuo de ign.
≤0.05% (as SO4)
pH
6.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
solubilidad
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 0.052
λ: 280 nm Amax: 0.039
cadena SMILES
N.N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.2H3N/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);2*1H3/t1-,2-;;/m1../s1
Clave InChI
NGPGDYLVALNKEG-OLXYHTOASA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?