Merck
09929
Sigma-Aldrich
Leit-C
for microscopy
Sinónimos:
Conduct-C
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
grado
for microscopy
Nivel de calidad
impurezas
xylene (mixture of isomers)
Aplicación
suspension of minute, conductive carbon particles for the production of conductivity joints
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
<32.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
< 0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.