Merck
09656
1-Hydroxybenzotriazole polymer-bound
100-300 mesh, extent of labeling: ~1.0 mmol/g loading, matrix polystyrene, crosslinked with 2% DVB
Sinónimos:
1-Hydroxybenzotriazole-6-carboxamide bound to polystyrene crosslinked with DVB, HOBt polymer-bound
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
Quality Segment
extent of labeling
~1.0 mmol/g loading
matrix
polystyrene, crosslinked with 2% DVB
particle size
100-300 mesh
Other Notes
Polymer bound HOBt for the synthesis of amides and peptides with carbodiimides and other activating reagent without racemization
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)