08973
Fenthion-(S-methyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
O,O′-Dimethyl O′′-[3-methyl-4-(methyl-d3-thio)phenyl] thiophosphate, Fenthion-d3
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Análisis
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=CC(OP(OC)(OC)=S)=CC=C1SC([2H])([2H])[2H]
Descripción general
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - STOT RE 1 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?