Acerca de este artículo
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleLegal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 153613-5G | 04061838741004 |
| 153613-100G | 04061833063439 |