Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
500 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 148,00 € |
Acerca de este artículo
148,00 €
grade
derivatization grade ((GC derivatization))
Quality Segment
form
liquid
quality
LiChropur™
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
concentration
~5% in toluene
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.491-1.495
SMILES string
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI key
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Treat the glass tubing that you use for columns with Sylon-CT solution (5% dimethyldichlorosilane in toluene). It deactivates the tubing for use up to 350 °C to 400 °C, far exceeding the capabilities of other deactivating agents used at room temperature. Sylon CT™ also deactivates transfer lines and glass or glass-lined injection port liners. Instructions included.
Application
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| quality LiChropur™ | quality - | quality - | quality - |
| grade derivatization grade ((GC derivatization)) | grade - | grade - | grade - |
| refractive index n20/D 1.491-1.495 | refractive index n20/D 1.404 (lit.) | refractive index n20/D 1.404 (lit.) | refractive index n20/D 1.404 (lit.) |
| concentration ~5% in toluene | concentration - | concentration - | concentration - |
| reaction suitability reagent type: derivatization reagent | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
108-88-3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?