Merck
08379
Supelco
Diadinoxanthin
analytical standard
Sinónimos:
(3S,3’R,5R,6S)-7′,8′-Didehydro-5,6-epoxy-5,6-dihydro-β, β-carotene-3,3‘-diol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H54O3
Número de CAS:
Peso molecular:
582.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥94.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
CC1(C)[C@](/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C#CC2=C(C)C[C@@H](O)CC2(C)C)(O3)[C@@]3(C)C[C@@H](O)C1
InChI
1S/C40H54O3/c1-29(17-13-19-31(3)21-22-36-33(5)25-34(41)26-37(36,6)7)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)23-24-40-38(8,9)27-35(42)28-39(40,10)43-40/h11-20,23-24,34-35,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,24-23+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t34-,35+,39-,40+/m1/s1
Clave InChI
OGHZCSINIMWCSB-GHIQLMQGSA-N
Descripción general
Diadinoxanthin belongs to the class of carotenoids.
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)