Saltar al contenido
08158
6-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid
technical, ≥90% (T)
Sinónimos:
7-Amino-1-naphthol-3-sulfonic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
239.25
EC Number:
202-000-8
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1821283
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
technical
assay
≥90% (T)
SMILES string
Nc1ccc2cc(cc(O)c2c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-7-2-1-6-3-8(16(13,14)15)5-10(12)9(6)4-7/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
InChI key
HBZVNWNSRNTWPS-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)