07345
Oxidase Reagent according to Gaby-Hadley A
suitable for microbiology
Sinónimos:
Gaby-Hadley Reagent A
About This Item
Productos recomendados
Agency
according to ISO 9308-1:2014
Nivel de calidad
Línea del producto
BioChemika
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
ethanol (95%), 100 mL
α-naphtol, 1 g
envase
pkg of 100 mL
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed. Dry.)
técnicas
microbe id | specific enzyme detection: suitable
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
aplicaciones
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
idoneidad
Plesiomonas spp.
Aeromonas spp.
Neisseria spp.
Pseudomonas spp.
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Vibrios are motile, curved or comma-shaped bacilli and have a single polar flagella with sheet proteins. They are often found in open water, freshwater and saltwater.
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
Protocolos
General guidance for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food according to EN-ISO 8523:1991 and EN-ISO 4832:1991, respectively.
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.