06755
Isobutylamine
analytical standard
Sinónimos:
1-Amino-2-methylpropane
About This Item
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤1.0% water
índice de refracción
n20/D 1.396-1.398
n20/D 1.397 (lit.)
bp
64-71 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
densidad
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)CN
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3
Clave InChI
KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
15.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-9 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)