Merck
06571
Supelco
Amine ionophore I
Selectophore, function tested
Sinónimos:
Calix[6]arene-hexaacetic acid hexaethylester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C66H72O18
Número de CAS:
Peso molecular:
1153.27
Beilstein:
5231462
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
Línea del producto
Selectophore
Formulario
powder
calidad
function tested
cadena SMILES
CCOC(=O)COc1c2Cc3cccc(Cc4cccc(Cc5cccc(Cc6cccc(Cc7cccc(Cc1ccc2)c7OCC(=O)OCC)c6OCC(=O)OCC)c5OCC(=O)OCC)c4OCC(=O)OCC)c3OCC(=O)OCC
InChI
1S/C66H72O18/c1-7-73-55(67)37-79-61-43-19-13-20-44(61)32-46-22-15-24-48(63(46)81-39-57(69)75-9-3)34-50-26-17-28-52(65(50)83-41-59(71)77-11-5)36-54-30-18-29-53(66(54)84-42-60(72)78-12-6)35-51-27-16-25-49(64(51)82-40-58(70)76-10-4)33-47-23-14-21-45(31-43)62(47)80-38-56(68)74-8-2/h13-30H,7-12,31-42H2,1-6H3
Clave InChI
LSVIETSWDFUREK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
Ionophore used in polymeric membrane electrodes selective for primary amines
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
X.H. Gu et al.
Analyst, 118, 863-863 (1993)