06154
Aluminum standard for AAS
analytical standard, traceable to BAM
Sinónimos:
Aluminum chloride solution
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
1.0 g/L Al in hydrochloric acid
técnicas
AAS: suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
single component solution
cadena SMILES
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clave InChI
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Nota de preparación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?