Merck
05880595
Benzyl acetate
primary reference standard
Sinónimos:
Acetic acid benzyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COOCH2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
150.17
Beilstein:
1908121
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
presión de vapor
23 mmHg ( 110 °C)
temp. de autoignición
862 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
índice de refracción
n20/D 1.502 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
densidad
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Clave InChI
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)