05174
DL-Menthol
analytical standard
Sinónimos:
Menthol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, Hexahydrothymol
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
presión de vapor
0.8 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥98.0% (GC)
pureza óptica
enantiomeric ratio: ~50:50
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
bp
216 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
densidad
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadena SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... TRPA1(8989) , TRPM8(79054)
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?