05097
(+)-Sodium L-ascorbate
analytical standard
Sinónimos:
E301; Vitamine C sodium salt, L(+)-Ascorbic acid sodium salt, Vitamin C sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
grado
analytical standard
Análisis
≥98.5% (TLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
Na, 10.8-12.8%
pérdida
≤2.0% loss on drying
mp
220 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
detection
food and beverages
personal care
formato
neat
cadena SMILES
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
Clave InChI
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?