04913
cis-2-Amino-1-cyclooctanecarboxylic acid hydrochloride
≥95.0%
About This Item
Nivel de calidad
Análisis
≥95.0%
formulario
powder
color
colorless to white
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl[H].N[C@H]1CCCCCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO2.ClH/c10-8-6-4-2-1-3-5-7(8)9(11)12;/h7-8H,1-6,10H2,(H,11,12);1H/t7-,8+;/m1./s1
Clave InChI
CGMSVJGKMJLCPS-WLYNEOFISA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)