Key Documents
04831
Supelco
Abberior® STAR 470SXP, biotin
≥90.0% (HPCE)
About This Item
Análisis
≥90.0% (HPCE)
fabricante / nombre comercial
Abberior GmbH
fluorescencia
λex 472 nm; λem 598 nm±10 nm in DMSO
método de detección
fluorometric
temp. de almacenamiento
2-8°C
Idoneidad
Designed and tested for fluorescent super-resolution microscopy
Información legal
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)