04667
N-Alloc-1,4-butandiamine hydrochloride
≥98.0% (AT)
Sinónimos:
N-Alloc-1,4-diaminobutane hydrochloride, Allyl N-(4-aminobutyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Ensayo
≥98.0% (AT)
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
cadena SMILES
Cl.NCCCCNC(=O)OCC=C
InChI
1S/C8H16N2O2.ClH/c1-2-7-12-8(11)10-6-4-3-5-9;/h2H,1,3-7,9H2,(H,10,11);1H
Clave InChI
QEQBSZVBKDDMTE-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)