Merck
04584
Rappaport Vassiliadis Broth acc. to DIN EN ISO 6579:2002
suitable for microbiology
Sinónimos:
Rappaport-Vassiliadis-Soja-Bouillon
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
non-sterile
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
dipotassium phosphate, 0.18 g/L , magnesium chloride, 13.58 g/L , malachite green, 0.036 g/L , monopotassium phosphate, 1.26 g/L , sodium chloride, 7.2 g/L , soy peptone, 4.50 g/L
final pH
5.2±0.2 (25 °C)
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
selective for Salmonella spp.
General description
Liquid medium for the selective enrichment of Salmonella in foodstuffs and other materials. The Rappaport Vassiliadis medium complies with recommendations of the APHA for the examinations of food.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)