Saltar al contenido
04423
Phosphinic acid
purum, ≥60%
Sinónimos:
Hypophosphorous acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H3PO2
Número CAS:
Peso molecular:
66.00
EC Number:
228-601-5
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
purum
concentration
≥60%
impurities
≤0.002% heavy metals (as Pb)
density
1.206 g/mL at 20 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
As: ≤2 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg
SMILES string
O[PH2]=O
InChI
1S/H3O2P/c1-3-2/h3H2,(H,1,2)
InChI key
ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)