Merck
04322
Supelco
Omeprazole-(5-methoxy-13C,d3)
analytical standard
Sinónimos:
[13C,2H3]-Omeprazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC16D3H16N3O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
349.43
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Nota de análisis
LC-MS identity conforms
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.