Merck
03938
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
dry, ≥98.5% (HPLC/T)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
191.07
Beilstein:
5162084
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39161001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥98.5% (HPLC/T)
impurezas
≤200 ppm water
cadena SMILES
[Br-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BrH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.