Merck
03756
Sigma-Aldrich
(S)-2-Boc-1,2,3,4-tetrahydronorharmane-3-carboxylic acid
≥96.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H20N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
316.35
Beilstein:
691288
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥96.0% (HPLC)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1Cc2[nH]c3ccccc3c2C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O4/c1-17(2,3)23-16(22)19-9-13-11(8-14(19)15(20)21)10-6-4-5-7-12(10)18-13/h4-7,14,18H,8-9H2,1-3H3,(H,20,21)/t14-/m0/s1
Clave InChI
FHEPEWKHTOVVAT-AWEZNQCLSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)