Merck
03739
Sigma-Aldrich
2,2′-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine)
purum, ≥96.0% (GC)
Sinónimos:
1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CH2CH2OCH2CH2OCH2CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
148.20
Beilstein:
1739187
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purum
Ensayo
≥96.0% (GC)
impurezas
≤1% water
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
n20/D 1.461
bp
105-109 °C/6 mmHg (lit.)
densidad
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
Clave InChI
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
121 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jian Li et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 10(7), 1465-1475 (2014-02-04)
Carbon nanotubes (CNTs) are promising drug delivery systems due to their external functionalizable surface and their hollowed cavity that can encapsulate several bioactive molecules. In this study, the chemotherapeutic drug cisplatin or an inert platinum(IV) complex were entrapped inside functionalized-multi-walled-CNTs
Vinitha Ganesan et al.
Biochimica et biophysica acta, 1854(6), 592-600 (2014-12-04)
Immunoprecipitation (IP) is a widely used technique for identifying the binding partners of the target proteins of specific antibodies. Putative binding targets and their partners are usually in much lower amounts than the antibodies used to capture these target proteins.