03718
Glutaraldehyde bis-(O-pentafluorophenylmethyloxime)
analytical standard
Sinónimos:
Glutaraldehyde-O-2,3,4,5,6-PFBHA-Oxime
About This Item
grado
analytical standard
Análisis
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1c(F)c(F)c(CO\N=C\CCC\C=N\OCc2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
InChI
1S/C19H12F10N2O2/c20-10-8(11(21)15(25)18(28)14(10)24)6-32-30-4-2-1-3-5-31-33-7-9-12(22)16(26)19(29)17(27)13(9)23/h4-5H,1-3,6-7H2/b30-4+,31-5+
Clave InChI
YAGVMVPKFZBARN-IBLZLIEZSA-N
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?