Merck
03698
Sigma-Aldrich
L-β-Homohydroxyproline hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
(2S,4R)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinylacetic acid hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11NO3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
181.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
powder with small lumps
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to almost white
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl[H].O[C@H]1CN[C@@H](C1)CC(O)=O
InChI
1S/C6H11NO3.ClH/c8-5-1-4(7-3-5)2-6(9)10;/h4-5,7-8H,1-3H2,(H,9,10);1H/t4-,5+;/m0./s1
Clave InChI
YSPVOIKBQGMRKO-UYXJWNHNSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)