Merck
03661
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homomet-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
(R)-3-(Boc-amino)-5-(methylthio)pentanoic acid, Boc-L-β-homomethionine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H21NO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
263.35
Beilstein:
8319678
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (TLC)
formulario
powder with small lumps
color
white
mp
81-83 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CSCC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4S/c1-11(2,3)16-10(15)12-8(5-6-17-4)7-9(13)14/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
Clave InChI
HBFKPNZCUUZRLA-QMMMGPOBSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.