Merck
03585
Sigma-Aldrich
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphate monosodium salt
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
3-sn-Phosphatidic acid, 1,2-dipalmitoyl monosodium salt, L-β,γ-Dipalmitoyl-α-phosphatidic acid monosodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H68NaO8P
Número de CAS:
Peso molecular:
670.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (TLC)
grupo funcional
phospholipid
tipo de lípido
phosphoglycerides
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H69O8P.2Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(36)41-31-33(32-42-44(38,39)40)43-35(37)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h33H,3-32H2,1-2H3,(H2,38,39,40);;/q;2*+1/p-2/t33-;;/m1../s1
Clave InChI
NFRFUGBXJTXTMZ-QYKZUBHNSA-L
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)