03560
Ethylenediamine
purum, ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
1,2-Diaminoethane
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.07 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 20 °C)
grado
purum
Ensayo
≥99.0% (GC)
temp. de autoignición
716 °F
lim. expl.
16 %
impurezas
≤1% water
índice de refracción
n20/D 1.4565 (lit.)
n20/D 1.457
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
densidad
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
Clave InChI
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)