03411
2-Dodecanone
analytical standard
Sinónimos:
Decyl methyl ketone
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥98.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤0.5% water
índice de refracción
n20/D 1.432-1.434
bp
247 °C (lit.)
mp
17-20 °C
densidad
0.828 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C12H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)13/h3-11H2,1-2H3
Clave InChI
LSKONYYRONEBKA-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?