Merck
03369
Nickel atomic spectroscopy standard concentrate 10.00 g Ni
10.00 g/L, for 1L standard solution, analytical standard
Sinónimos:
Nickel(II) chloride solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: nickel
packaging
ampule of
concentration
10.00 g/L
solubility
H2O: soluble
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
prepared with NiCl2.6H2O and H2O
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7718-54-9
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zeinhom M El-Bahy et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 92, 105-112 (2012-03-27)
Cast technique was used to prepare films of sodium carboxymethyl cellulose (CMC) doped with different ratios of NiCl(2)·6H(2)O in the range of 0-40Ni(2+) wt.%. Thermal analysis (DTA) in the range of 25-600°C and dielectric properties in the temperature range of
Siyue Lou et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 51, 251-258 (2012-09-20)
Nickel, a metal commonly found in battery plants and welding factories, has potential cardiotoxicity, while all-trans retinoid acid (atRA) can promote cardiovascular repair and myocardial recovery. The purpose of this study was to investigate whether atRA could prevent cardiotoxicity induced
R Prabhakaran et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 18(2), 233-247 (2013-01-01)
Three new nickel(II) thiosemicarbazone complexes have been synthesized and characterized by analytical, spectral, and single-crystal X-ray diffraction studies. In complex 1, the ligand 2-hydroxy-1-naphthaldehydethiosemicarbazone coordinated as a monobasic tridentate donor, whereas in complexes 2 and 3, the ligands salicylaldehyde-4(N)-ethylthiosemicarbazone and
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
143685-25G04061838735003
143685-100G04061838734990
59940-100G04061832644745
59940-500G04061832491844