03225
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, HOPEMP, NSC 364075
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
impurezas
≤1% water
mp
72-76 °C
cadena SMILES
CN1C(C)(C)CC(O)CC1(C)C
InChI
1S/C10H21NO/c1-9(2)6-8(12)7-10(3,4)11(9)5/h8,12H,6-7H2,1-5H3
Clave InChI
NWHNXXMYEICZAT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Synthesis of photostable blue emitting naphthalimides
Synthesis of blue fluorescent naphthalimide pH chemosensors
Synthesis of crowded piperidines with intramolecularly hydrogen-bonded nitrogen
Synthesis of spiropyrans and spirooxazines
Amine photoredox reactions
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
244.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
118 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)