Merck
02554
Supelco
Fluorescence indicator green 254 nm
suitable for thin layer chromatography (TLC)
Sinónimos:
Zinc silicate, manganese-doped
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
fluorescencia
(shows a green fluorescence when illuminated with UV light (254 nm))
cadena SMILES
[Zn++].[Zn++].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/O4Si.2Zn/c1-5(2,3)4;;/q-4;2*+2
Clave InChI
ZOIVSVWBENBHNT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)