02379
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
for GC derivatization, ≥98.0%
About This Item
grado
for GC derivatization
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
≥98.0%
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
mp
66-70 °C
cadena SMILES
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(=O)OC(=O)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F
InChI
1S/C14F10O3/c15-3-1(4(16)8(20)11(23)7(3)19)13(25)27-14(26)2-5(17)9(21)12(24)10(22)6(2)18
Clave InChI
BGCIWPHADHBSOS-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?