Merck
01977
Silica gel 60 ADAMANT on TLC plates
with fluorescent indicator 254 nm
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NC.07
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41115711
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
quality
with fluorescent indicator 254 nm
Quality Segment
feature
fluorescent indicator
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
250 μm ± 30 μm
plate size
2.5 cm × 7.5 cm
particle size
7.0-11.0 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Adamant is a trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)