Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(C12H18O9)n
Número CAS:
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
loss
≤10% loss on drying
pH
6-7.5 (1.5% in gel, after autoclaving )
mp
85-89 °C
transition temp
gel point 34-36 °C
gel strength
≥800 g/cm2Nikkan, after autoclaving
anion traces
sulfate (SO42-): ≤2.75%
cation traces
Ca: ≤500 ppm, Mg: ≤200 ppm
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
General description
Agar is a gelatinous substance, commonly used as a solidifying agent in microbiological media. It provides a stable platform for the growth of microorganisms. This agar is a mixture of Gelidium agar and a small amount of Gracilaria agar. It gives a very clear gel and shows the same good characteristics as the typical pure Gelidium agar.
Analysis Note
Toxic substances: absence
Nephelosi/after autoclaving NTU <8
Nephelosi/after autoclaving NTU <8
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?