01870
Silica gel 60 ADAMANT™ on TLC plates
with fluorescence indicator 254 nm
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Características
fluorescent indicator
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
capa grosor
250 μm ± 30 μm
placa tamaño
20 cm × 20 cm
tamaño de partícula
7.0-11.0 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente