Saltar a
01840
Adenine monohydrochloride
≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
Adenine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
52,30 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5N5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
171.59
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-867-0
Beilstein/REAXYS Number:
4009585
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
52,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
loss
≤5% loss on drying
mp
~285 °C (dec.)
SMILES string
Cl[H].Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5.ClH/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H
InChI key
UQVDQSWZQXDUJB-UHFFFAOYSA-N
Application
Adenine monohydrochloride can be used in designing novel bioactive adenine derivatives and adenine-based polyimide/nano-silica hybrid films.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
045731152-MF9128
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
98.5-101.0% anhydrous basis
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
mp
~285 °C (dec.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
loss
≤5% loss on drying
loss
-
loss
-
loss
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)