Merck
00998
Supelco
Epiquinidine
analytical standard
Sinónimos:
(9R)-6′-Methoxycinchonan-9-ol, 9-epi-Quinidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H24N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
324.42
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
food and beverages
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc2nccc([C@@H](O)C3CC4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19+,20+/m0/s1
Clave InChI
LOUPRKONTZGTKE-AFHBHXEDSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.