00931
cis-4-Hepten-1-al
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥93.0% (GC)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.434
bp
60 °C/25 mmHg (lit.)
densidad
0.850 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadena SMILES
CC\C=C/CCC=O
InChI
1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
Clave InChI
VVGOCOMZRGWHPI-ARJAWSKDSA-N
Descripción general
Aplicación
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
41 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)