Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 182,00 € |
Acerca de este artículo
182,00 €
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water
bp
180-200 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
150-154 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
COc1c2OC(C)=CC(=O)c2c(OC)c3ccoc13
InChI
1S/C14H12O5/c1-7-6-9(15)10-11(16-2)8-4-5-18-12(8)14(17-3)13(10)19-7/h4-6H,1-3H3
InChI key
HSMPDPBYAYSOBC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade primary reference standard | grade primary reference standard |
| application(s) food and beverages | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| format neat | format - | format - | format neat |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| impurities ≤1.0% water | impurities - | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Khellin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?