Merck
00400585
(−)-Bornyl acetate
primary reference standard
Sinónimos:
endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H20O2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.29
Beilstein:
2502036
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
presión de vapor
0.6 mmHg ( 20 °C)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
índice de refracción
n20/D 1.463 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
densidad
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
Clave InChI
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Descripción general
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicación
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 - 194.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
85 - 90 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)