Saltar a
00307
ADA
BioUltra, ≥99.0% (T)
Sinónimos:
N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, N-(Carbamoylmethyl)iminodiacetic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
334,00 €
250,50 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2NCOCH2N(CH2CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
190.15
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-530-0
Beilstein/REAXYS Number:
1787181
MDL number:
250,50 €
Precio de catálogo334,00 €Ahorre 25 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.1%
loss
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
1.5-3.0 (25 °C, 0.01 M in H2O)
useful pH range
6.0-7.2
pKa (25 °C)
6.6
mp
219 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.05 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.05 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.20, λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-4(9)1-8(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H2,7,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N
Application
Biological buffer component with sodium hydroxide and sodium chloride (pH 5.67-7.57, useful pH range 6.4-7.4). Used to prepare immobilized pH gradients.
ADA, or N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, can be used to study biological buffers and zwitterionic compounds. ADA has been used in a study to describe the application of scanning capacitively coupled contactless conductivity detection (SC(4)D) for the determination of pH dependant behaviour of two aminopolycarboxylates immobilised onto the surface of a monolithic capillary column.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.1416500194234877
pH
1.5-3.0 (25 °C, 0.01 M in H2O)
pH
2.2-2.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
pH
2.5-4.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
-
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioUltra
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥99.0% (T)
assay
≥96.0% (acidimetric)
assay
≥99.5% (T)
assay
98%
mp
219 °C (dec.) (lit.)
mp
247 °C (decomposition)
mp
>220 °C (dec.) (lit.)
mp
-
loss
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
loss
-
loss
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
loss
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ADA
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)