Merck
00084
Sigma-Aldrich
(Hydroxymethyl)polystyrene
200-400 mesh, extent of labeling: ~1.7 mmol/g loading
Sinónimos:
Benzyl alcohol polymer-bound, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, hydroxymethylated
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
Extensión del etiquetado
~1.7 mmol/g loading
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamaño de partícula
200-400 mesh
grupo funcional
alcohol
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clave InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)