This product is intended for use as an acid-base indicator. Staining is not a suitable application for this product. For a more suitable product for staining applications, regional technical service can be contacted.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41115710
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
liquid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
pH
3.7-5.2
Application
for titration
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
Can this product be used directly to stain osteocytes in a differentiated culture of rodent MSC? or if it requires dilution or pH adjustment prior to use? Additionally, Would you be able to provide protocol, reference or guideline for its use?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-
-
40-1009-5-500ML-J について 本製品の濃度に関する情報を教えてください。
1 respuesta-
This product is a 0.1% aqueous solution.
¿Le ha resultado útil?
-