37-0525
Zinc stearate
SAJ first grade, Zn 10.3-10.7 %
Sinónimos:
Stearic acid zinc salt
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
formulario
solid
temp. de autoignición
1454 °F
composición
Zn, 10.3-10.7%
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: zinc
disponibilidad
available only in Japan
mp
128-130 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Clave InChI
XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
530.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
277 °C