35-0160
m-Xylene
SAJ first grade, ≥98.5%
Sinónimos:
1,3-Dimethylbenzene
About This Item
grado
SAJ first grade
densidad de vapor
3.7 (vs air)
presión de vapor
16 mmHg
Análisis
≥98.5%
formulario
liquid
temp. de autoignición
982 °F
lim. expl.
7 %
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.497 (lit.)
bp
138-139 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
densidad
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C - closed cup