30-5020
Tris Base
≥99.8%, solid
Sinónimos:
2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, Base tris, THAM, Trometamol
About This Item
Productos recomendados
product name
Tris(hidroximetil)-aminometano, ≥99.8%
Análisis
≥99.8%
formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
intervalo de pH útil
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Clave InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Idoneidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable