30-4700
Trioctylamine
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinónimos:
TOA
About This Item
grado
SAJ first grade
Análisis
≥99.0%
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.449 (lit.)
bp
164-168 °C/0.7 mmHg (lit.)
365-367 °C (lit.)
densidad
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
Clave InChI
XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Heart
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C