30-2840
Butóxido de titanio (IV)
CP
Sinónimos:
Ortotitanato de tetrabutilo, TNBT, Titanato de tetrabutilo, Titanato orgánico TYZOR® TBT, Ácido ortotitánico tetrabutiléster
About This Item
Productos recomendados
grado
CP
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: titanium
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.491 (lit.)
bp
206 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.00 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
CCCCO[Ti](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
Clave InChI
YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
136.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
58.2 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?